Propiolate de méthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
14690909-25G
MOLE14690909-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14690909-25G
Propiolate de méthyle
Propiolate de méthyle
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité