Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétylfuranne

Fournisseur: Molekula

14794858-100G
MOLE14794858-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14794858-100G
2-Acétylfuranne
2-Acétylfuranne


Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003242
Numéro CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité