(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Molekula
14801815-1G
MOLE14801815-1GEA 0 EUR InStock
MOLE14801815-1G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00043396
Numéro CAS: 99395-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité