Acétate de formamidine
Fournisseur: Molekula
14836567-100G
MOLE14836567-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14836567-100G
Acétate de formamidine
Acétate de formamidine
Formule: C₃H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité