Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodophénol

Fournisseur: Molekula
Attention

14862771-100G
MOLE14862771-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14862771-100G
2-Iodophénol
2-Iodophénol


Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 186…187 °C (213 hPa)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1.8757 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013963
Numéro CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité