N-Acetyl-D-methionine
Fournisseur: Molekula
14918715-5G
MOLE14918715-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14918715-5G
N-Acetyl-D-methionine
N-Acetyl-D-methionine
Formule: C₇H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00069962
Numéro CAS: 1509-92-8
EINECS: 216-144-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité