Nordihydroguaiaretic acid
Fournisseur: Molekula
14957191-5G
MOLE14957191-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14957191-5G
Nordihydroguaiaretic acid
Nordihydroguaiaretic acid
Formule: C₁₈H₂₂O₄
Numéro MDL: MFCD00002206
Numéro CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité