5-Chloro-1-indanone
Fournisseur: Molekula
14962874-5G
MOLE14962874-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14962874-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
Point d'ébullition: 150 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00041456
Numéro CAS: 42348-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité