DL-Valine
Fournisseur: Molekula
15070583-100G
MOLE15070583-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15070583-100G
DL-Valine
DL-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004267
Numéro CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité