Acide 3-méthylanthranilique
Fournisseur: Molekula
Attention
15072119-5G
MOLE15072119-5GEA 0 EUR InStock
MOLE15072119-5G
Acide 3-méthylanthranilique
3-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007745
Numéro CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité