Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Collidine

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine

15131983-25G
MOLE15131983-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15131983-25G
2,3,5-Collidine
2,3,5-Collidine


Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9508 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00126840
Numéro CAS: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité