2'-Deoxyguanosine monohydrate
Fournisseur: Molekula
15163303-1G
MOLE15163303-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15163303-1G
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150760
Numéro CAS: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité