Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diméthylbenzile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,2-Di-(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, Bis(4-methylphenyl)ethanedione, Di-p-tolylethanedione, 1,2-Di-p-tolylethane-1,2-dione

15183383-25G
MOLE15183383-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15183383-25G
4,4'-Diméthylbenzile
4,4'-Diméthylbenzile


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 209…211 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 102…105 °C
Numéro MDL: MFCD00008554
Numéro CAS: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité