Kanamycine sulfate
Fournisseur: Molekula
Danger
15202460-5G
MOLE15202460-5GEA 0 EUR InStock
MOLE15202460-5G
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité