Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de méthylène

Fournisseur: Molekula
Attention

15215462-100G
MOLE15215462-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15215462-100G
Bleu de méthylène
Bleu de méthylène


Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Densité: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité