α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(thiophen-2-yl)acetate
15242317-25G
MOLE15242317-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15242317-25G
α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle
α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle
Formule: C₈H₈O₃S
MW: 184,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015538
Numéro CAS: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité