1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Fournisseur: Molekula
15276557-25G
MOLE15276557-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15276557-25G
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005289
Numéro CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité