Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
15331400-25G
MOLE15331400-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15331400-25G
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité