Acide indole-4-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
15426468-1G
MOLE15426468-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15426468-1G
Acide indole-4-carboxylique
Acide indole-4-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009739
Numéro CAS: 2124-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité