4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
15546870-25G
MOLE15546870-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15546870-25G
4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one
4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one
Formule: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005412
Numéro CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 25 g MOLE15546870-25G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité