Acide anthranilique
Fournisseur: Molekula
Attention
15557294-1KG
MOLE15557294-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE15557294-1KG
Acide anthranilique
Acide anthranilique
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Densité: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007712
Numéro CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité