8-Bromoadénosine
Fournisseur: Molekula
15591729-1G
MOLE15591729-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15591729-1G
8-Bromoadénosine
8-Bromoadénosine
Formule: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
MW: 346,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005733
Numéro CAS: 2946-39-6
EINECS: 220-959-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité