ω-Bromo-3-nitroacétophénone
Fournisseur: Molekula
15592918-25G
MOLE15592918-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15592918-25G
ω-Bromo-3-nitroacétophénone
ω-Bromo-3-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 90…94 °C
Numéro MDL: MFCD00024512
Numéro CAS: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité