L(+)-Asparagine
Fournisseur: Molekula
15650008-100G
MOLE15650008-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15650008-100G
L(+)-Asparagine
L(+)-Asparagine
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064401
Numéro CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité