α-Cyclodextrine
Fournisseur: Molekula
15673368-25G
MOLE15673368-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15673368-25G
α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité