o-Cresolphthaleine
Fournisseur: Molekula
15685521-25G
MOLE15685521-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15685521-25G
o-Cresolphthaleine
o-Cresolphthaleine
Formule: C₂₂H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005912
Numéro CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité