(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
15714187-5G
MOLE15714187-5GEA 0 EUR InStock
MOLE15714187-5G
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
(S)-(+)-2-Aminobutane-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064418
Numéro CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité