2-Aminobenzènesulfonamide
Fournisseur: Molekula
15813553-25G
MOLE15813553-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15813553-25G
2-Aminobenzènesulfonamide
2-Aminobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00007932
Numéro CAS: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité