5-(2-Fluorophényl)tétrazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole
15844514-1G
MOLE15844514-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15844514-1G
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅FN₄
MW: 164,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798373
Numéro CAS: 50907-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité