Acide 6-aminocaproïque
Fournisseur: Molekula
Attention
15845021-1KG
MOLE15845021-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE15845021-1KG
Acide 6-aminocaproïque
Acide 6-aminocaproïque
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Point d'éclair: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité