3-Benzyloxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
15862675-100G
MOLE15862675-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15862675-100G
3-Benzyloxybenzaldéhyde
3-Benzyloxybenzaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 119…120 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 147…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003367
Numéro CAS: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité