Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène

Fournisseur: Molekula
Danger

15872180-100G
MOLE15872180-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15872180-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₄BrF₃
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Densité: 1.651 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00000373
Numéro CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité