2'-Désoxyinosine
Fournisseur: Molekula
15986561-1G
MOLE15986561-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15986561-1G
2'-Désoxyinosine
2'-Désoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00005762
Numéro CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité