D(+)-Galactose
Fournisseur: Molekula
16084407-1KG
MOLE16084407-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE16084407-1KG
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 527 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…169 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151230
Numéro CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité