Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine

Fournisseur: Molekula

16168739-25G
MOLE16168739-25GEA 0 EUR InStock
MOLE16168739-25G
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Chloro-3-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 38…39 °C
Numéro MDL: MFCD00042223
Numéro CAS: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité