Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium chlorure ≥99.0%

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Potassiumchloride

16227139-500G
MOLE16227139-500GEA 0 EUR InStock
MOLE16227139-500G
Potassium chlorure ≥99.0%
Potassium chlorure


Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Physical appearance White crystals or powder
As <0.0002%
Assay 99.0% min.
Loss on drying 1% max.
Heavy metals <0.0005%
Sodium <0.5%
Lead <2 mg/kg

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité