1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Fournisseur: Molekula
16229036-500G
MOLE16229036-500GEA 0 EUR InStock
MOLE16229036-500G
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003190
Numéro CAS: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité