2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Fournisseur: Molekula
16238403-100G
MOLE16238403-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16238403-100G
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Formule: C₆H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00006638
Numéro CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité