Acide 1,4-phényldimétaborique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
16250319-1G
MOLE16250319-1GEA 0 EUR InStock
MOLE16250319-1G
Acide 1,4-phényldimétaborique
Acide 1,4-phényldimétaborique
Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236018
Numéro CAS: 4612-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité