1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane
Fournisseur: Molekula
16255417-5G
MOLE16255417-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16255417-5G
1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane
1,4,7,10-Tétraoxacyclododecane
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005103
Numéro CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité