Alcool 3-méthoxysalicylique
Fournisseur: Molekula
16307918-5G
MOLE16307918-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16307918-5G
Alcool 3-méthoxysalicylique
Alcool 3-méthoxysalicylique
Formule: C₈H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00008362
Numéro CAS: 4383-05-5
EINECS: 224-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité