4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Molekula
16359200-100G
MOLE16359200-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16359200-100G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010301
Numéro CAS: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité