Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Fournisseur: Molekula
Danger
16405297-5G
MOLE16405297-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16405297-5G
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₃ClO₂S₂
Point d'ébullition: 82…84 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005426
Numéro CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité