Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanogène bromure

Fournisseur: Molekula
Danger

16432166-100G
MOLE16432166-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16432166-100G
Cyanogène bromure
Cyanogène bromure


Formule: CBrN
Point d'ébullition: 61.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011597
Numéro CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
ONU: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité