4-Méthoxybenzylamine
Fournisseur: Molekula
Danger
16466831-25G
MOLE16466831-25GEA 0 EUR InStock
MOLE16466831-25G
4-Méthoxybenzylamine
4-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008122
Numéro CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité