Cyclobutanone
Fournisseur: Molekula
16515758-5G
MOLE16515758-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16515758-5G
Cyclobutanone
Cyclobutanone
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001332
Numéro CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité