Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
16542796-100G
MOLE16542796-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16542796-100G
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
(Methyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₁₉H₁₈BrP
Point de fusion: 232 °C
Point d'éclair: >240 °C
Numéro MDL: MFCD00011804
Numéro CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité