Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide cyclopropanecarboxylique

Fournisseur: Molekula
Danger

16592382-100G
MOLE16592382-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16592382-100G
Acide cyclopropanecarboxylique
Acide cyclopropanecarboxylique


Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001287
Numéro CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité