5-Amino-3-méthylisoxazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
16649092-5G
MOLE16649092-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16649092-5G
5-Amino-3-méthylisoxazole
5-Amino-3-méthylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84 °C
Numéro MDL: MFCD00003151
Numéro CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité