Vancomycine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
16685638-1G
MOLE16685638-1GEA 0 EUR InStock
MOLE16685638-1G
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycine chlorhydrate
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité